化驗
≥97%
mp
51-55 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
InChI 密鑰
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
309.2 °F - closed cup
閃點(°C)
154 °C - closed cup