主要文件
H5292
Sigma-Aldrich
细胞色素 P450,纯化的,可溶的
recombinant, expressed in E. coli
别名:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C19 I331V, CYP2C19 Ile331Val
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
生物来源
human
质量水平
重组
expressed in E. coli
描述
purified, soluble
表单
liquid
比活
12-110 units/mg protein
分子量
54783.3 g/mol
浓度
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI登记号
运输
dry ice
储存温度
−70°C
基因信息
human ... CYP2C19(1557)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
单位定义
One unit will convert 1.0 nanomole of omeprazole (6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole) to 5-hydroxyomeprazole per minute at pH 7.4 at 37 °C.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
320.0 °F - closed cup
闪点(°C)
160 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)