Key Documents
H5272
Sigma-Aldrich
6-(1-Hydroxyguanidino)purine riboside hydrochloride
~90% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15N7O5 · HCl
分子量:
361.74
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
~90% (TLC)
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C11H15N7O5.ClH/c12-11(13)18(22)9-5-8(14-2-15-9)17(3-16-5)10-7(21)6(20)4(1-19)23-10;/h2-4,6-7,10,19-22H,1H2,(H3,12,13);1H
InChI 密鑰
IPWZIZZGPBZNQD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Dutta, S.P., et al.
Nucleosides and Nucleotides, 9, 151-151 (1990)