Merck
H4523
Sigma-Aldrich
DL-β-Hydroxypalmitic acid methyl ester
≥98%
别名:
3-OH PAME, Methyl (±)-3-hydroxyhexadecanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H34O3
分子量:
286.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
≥98%
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)