Merck
H4265
Sigma-Aldrich
Hippuryl-D-Lys
别名:
N-Benzoyl-Gly-D-Lys
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H21N3O4
分子量:
307.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NCCCCC(NC(=O)CNC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21N3O4/c16-9-5-4-8-12(15(21)22)18-13(19)10-17-14(20)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,16H2,(H,17,20)(H,18,19)(H,21,22)
InChI 密鑰
LRCZLURYHGISRZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3