Merck
H4000
Sigma-Aldrich
6-n-Heptylmercaptopurine
crystalline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18N4S
CAS号:
分子量:
250.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
PubChem化学物质编号:
表单
crystalline
SMILES字符串
CCCCCCCSC1=C(NC=N2)C2=NC=N1
InChI
1S/C12H18N4S/c1-2-3-4-5-6-7-17-12-10-11(14-8-13-10)15-9-16-12/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,13,14,15,16)
InChI key
AJMDBPAFRPBUDE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)