Merck
H1542
Sigma-Aldrich
HPI-1 水合物
别名:
2-Methoxyethyl 1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-7-(2-methoxyphenyl)-2-methyl-5-oxo-3-quinolinecarboxylate, Hedgehog Pathway Inhibitor 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H29NO6 · xH2O
分子量:
463.52 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
储存条件
desiccated
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O.COCCOC(=O)C1=C(C)NC2=C(C1c3cccc(O)c3)C(=O)CC(C2)c4ccccc4OC
InChI
1S/C27H29NO6.H2O/c1-16-24(27(31)34-12-11-32-2)25(17-7-6-8-19(29)13-17)26-21(28-16)14-18(15-22(26)30)20-9-4-5-10-23(20)33-3;/h4-10,13,18,25,28-29H,11-12,14-15H2,1-3H3;1H2
InChI key
BOASXIAGFOONSK-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
HPI-1 is a Hedgehog pathway inhibitor; Gli1/Gli2 inhibitor.
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)