Merck
H1512
Sigma-Aldrich
氟哌啶醇
≥98% (TLC), powder, dopamine receptor antagonist
别名:
4-[4-(4-氯苯基)-4-羟基-1-哌啶基]-1-(4-氟苯基)-1-丁酮, 4-[4-(4-氯苯基)-4-羟基哌啶基]-4'-氟丁酰苯, 4-[4-(对氯苯基)-4-羟基哌啶基]-4'-氟丁酰苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H23ClFNO2
CAS号:
分子量:
375.86
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
product name
氟哌啶醇, powder
形狀
powder
顏色
white
溶解度
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.39 mg/mL
0.1 M HCl: 3 mg/mL
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
起源
Johnson & Johnson
SMILES 字串
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChI 密鑰
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氟哌啶醇已:
  • 用在乙醇中,作为 Erg2p 抑制剂
  • 通过肝细胞癌细胞来研究氟哌啶醇在细胞凋亡中的作用机制:Hep G2 和 Huh-7 细胞系
  • 用于在受体内化测定
  • 在杜氏培养基中用作抗精神病药物
生化/生理作用
氟哌啶醇是丁酰苯类抗精神病药。也被归类为精神抑制药(强效镇静剂)。氟哌啶醇作为 D2、D3 和 D4 多巴胺受体拮抗剂,可引起帕金森病,对中枢神经系统也有负面影响。
特點和優勢
该化合物在受体分类和信号转导手册的钾通道页面上有重点介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物由 Johnson & Johnson 开发。如需浏览其他制药公司开发的化合物和批准的药物/候选药物列表,请点击此处
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Haloperidol changes mRNA expression of a QKI splice variant in human astrocytoma cells
Jiang L, et al.
BioMed Central Pharmacology, 9(1), 6-6 (2009)
CRC Desk Reference of Clinical Pharmacology null
Cdk5 phosphorylates dopamine D2 receptor and attenuates downstream signaling
Jeong J, et al.
Testing, 8(12), e84482-e84482 (2013)
Yeast sphingolipids do not need to contain very long chain fatty acids
Cerantola V, et al.
The Biochemical Journal, 401(1), 205-216 (2007)
Haloperidol, a sigma receptor 1 antagonist, promotes ferroptosis in hepatocellular carcinoma cells
Bai T, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 491(4), 919-925 (2017)