生物来源
chicken
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
制造商/商品名称
Genway 15-288-22159
技术
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SGTA(6449)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 4506921, sequence 61-313
Recombinant small glutamine-rich tetratricopeptide
外形
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1