Merck
GW22091F
Sigma-Aldrich
Anti-GSTO1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
chicken
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
製造商/商標名
Genway 15-288-22091F
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GSTO1(9446)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 4758484, sequence 1-241
Recombinant glutathione-S-transferase omega 1
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1