生物源
chicken
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
製造商/商標名
Genway 15-288-21943
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... MRPL28(10573)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 26051229, sequence 129-256
Recombinant mitochondrial ribosomal protein L28
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1