材料
black
包裝
pack of 40 ea
製造商/商標名
Greiner 781097
存貨情形
available only in China
尺寸
384 wells
適合性
suitable for (cell culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- Greiner微孔板适用于保存活性试剂、患者样本、DNA/RNA或储备培养物(种子)。
- 聚丙烯材料耐高温(-196至+121°C)和化学腐蚀。
- 无热原板不含可检出的DNase、RNase、人类DNA。
- 字母数字孔编码便于识别。
- 可用粘性封膜和热封机密封,实现长期可靠密封。
法律資訊
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH