主要文件
GN655162
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
96 well, TC treated, flat bottom, clear
别名:
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
物料 :
polystyrene
价格与库存信息目前不能提供
物料
polystyrene
无菌性
sterile
包装
pack of 100 ea
制造商/商品名称
Greiner 655162
Greiner
存货情况
available only in China
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)