主要文件
GL11430
Sigma-Aldrich
DMT-locG(ib) Phosphoramidite
configured for ABI
别名:
DMT-locG(ib) amidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H54N7O9P
分子量:
867.93
UNSPSC代码:
41116105
NACRES:
NA.51
生物来源
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
质量水平
产品线
Proligo Reagents
方案
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder
杂质
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4% Water Content (Karl Fischer)
<0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
颜色
white to off-white
溶解性
soluble, clear, colorless
吸附
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
适用性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
相容性
configured for ABI
储存温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)