主要文件
GERPN2222S
Hybond®-XL hybridization membranes
W × L 22 cm × 22 cm, sheets, pack of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105339
NACRES:
NB.22
物料
positively charged nylon
sheets
表单
solid
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
Cytiva RPN2222S
宽度 × 长度
22 cm × 22 cm
颜色
White
孔径
0.45 μm pore size
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Hybond is a registered trademark of Cytiva
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)