主要文件
GE29400460
HiTrap® Capto SP ImpRes
Cytiva 29400460, pack of 1 × 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
NACRES:
NB.13
表单
prepacked column
交联
cross-linked
包装
pack of 1 × 1 mL
制造商/商品名称
Cytiva 29400460
储存条件
(0.2 M Sodium Acetate in 20% Ethanol)
参数
(flow velocity: 300 cm/h)
-4 mL/min max. flow rate
-70 psi max. pressure
技术
liquid chromatography (LC): suitable
基质
(High-flow agarose)
基质活性基团
CH2CH2 CH2SO3-
粒径
(40 µm)
容量
binding capacity(> 70 mg lysozyme/mL medium, > 95 mg BSA/mL medium)
分离技术
cation exchange
储存温度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)