主要文件
GE28938445
GE IPGbox
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105300
NACRES:
NB.22
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Cytiva 28-9384-45
Cytiva Article No. 28-9384-45
一般描述
IPGbox and IPGbox kit are tools for enhancing the reswelling of precast Immobiline DryStrip gels (IPG strips).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)