主要文件
GE28908366
HiTrap® IgG Sepharose FF
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9083-66, 90 μm avg. part. size
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106500
NACRES:
NB.21
包装
pkg of 5 × 5 mL
制造商/商品名称
28-9083-66
Cytiva
平均零件尺寸
90 μm
法律信息
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)