主要文件
G8660
Sigma-Aldrich
Gastrointestinal Tumor Antigen from human fluids
≥50,000 units/mL, buffered aqueous solution
别名:
Cancer-associated, Ca 19-9
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
生物源
human fluids
形狀
buffered aqueous solution
濃度
≥50,000 units/mL
儲存溫度
−20°C
品質
高度纯化
單位定義
One unit is an arbitrary amount related to a reference antigen preparation using CIS-RIA method.
外觀
Solution in 0.15 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.1% sodium azide