Merck
G7640
Sigma-Aldrich
Glycolithocholic acid ethyl ester
别名:
3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H47NO4
分子量:
461.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
描述
anionic
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)OCC)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2