Merck
G7639
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine 2,3-disulfate disodium salt
别名:
2-Deoxy-2-sulfamino-D-glucopyranose 3-sulfate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11NO11S2Na2
分子量:
383.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na].OCC1OC(O)C(NS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C1O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3