主要文件
G7629
Sigma-Aldrich
苏合香酯
别名:
安息香油
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
形狀
viscous liquid
折射率
n20/D 1.59 (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Gum storax or storax balsam reduced the viability of human lymphocytes. It increased the level of sister chromatid exchange and lactate dehydrogenase, suggesting it is cytotoxic to lymphocytes.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Genotoxic and cytotoxic effects of storax in vitro.
Karadeniz B.
Toxicology and Industrial Health, DOI: 10-DOI: 10 (2011)