Merck
G7166
Sigma-Aldrich
D-Glucaro-δ-lactam potassium salt
solid, from microbial
别名:
(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-6-oxo-2-piperidinecarboxylic acid potassium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H9NO6
分子量:
191.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161501
PubChem物質ID:
生物源
microbial
形狀
solid
溶解度
water: soluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.K/c8-2-1(6(12)13)7-5(11)4(10)3(2)9;/h1-4,8-10H,(H,7,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t1-,2-,3+,4-;/m1./s1
InChI 密鑰
UMYRZBUKBVTAIM-GMTPAUIDSA-M
應用
Inhibitor for bovine liver β-glucuronidase.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3