Merck
G7135
Sigma-Aldrich
N-Glutaryl-Gly-Phe-4-methoxy-β-naphthylamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H29N3O6
分子量:
491.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C27H30N4O6/c1-37-23-15-19(14-18-9-5-6-10-20(18)23)30-27(36)22(13-17-7-3-2-4-8-17)31-24(32)16-29-26(35)21(28)11-12-25(33)34/h2-10,14-15,21-22H,11-13,16,28H2,1H3,(H,29,35)(H,30,36)(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
PBDYNZJYYRZOFV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)