Merck
G6879
Sigma-Aldrich
Gly-Gly amide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9N3O2 · HCl
CAS号:
分子量:
167.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.NCC(=O)NCC(N)=O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3