Merck
G2418
Sigma-Aldrich
Geranyl triphosphate ammonium salt solution
methanol:ammonia solution
别名:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl triphosphate ammonium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H21O10P3 · 4NH3
分子量:
462.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
methanol:ammonia solution
包裝
vial of 200 μg
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C10H21O10P3.4H3N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-18-22(14,15)20-23(16,17)19-21(11,12)13;;;;/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)(H2,11,12,13);4*1H3/b10-7+;;;;
InChI 密鑰
CLDSCDHQBOJXRD-VUVJVRPPSA-N
應用
Isoprenoid building block
外觀
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)