Merck
G2127
Sigma-Aldrich
Gly-Lys hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17N3O3 · HCl
CAS号:
分子量:
239.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.NCCCCC(NC(=O)CN)C(O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)