Merck
G0512
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-hydroxyanilide)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14N2O6
CAS号:
分子量:
282.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
表单
solid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O6/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15)7(5-6)11(17)18/h1,3,5,8,15H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t8-/m0/s1
InChI key
SXXQCQDCWZFRGY-QMMMGPOBSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)