Merck
F9882
SAFC
十一异戊烯醇
~95%
别名:
C55 异戊烯醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C55H90O
CAS号:
分子量:
767.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
~95%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO