生物源
synthetic (organic)
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
faintly yellow
溶解度
methylene chloride: 50 mg/mL, slightly hazy, yellow
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].COc1ccc(cc1)-c2nc(sc2-c3ccc(OC)cc3)C(=O)N4CCN(C)CC4
InChI
1S/C23H25N3O3S.ClH/c1-25-12-14-26(15-13-25)23(27)22-24-20(16-4-8-18(28-2)9-5-16)21(30-22)17-6-10-19(29-3)11-7-17;/h4-11H,12-15H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
YWMAVHIKOAOSFM-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Selective cyclooxgenase-1 (COX-1) inhibitor.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3