偶联物
FITC conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
储存条件
protect from light
技术
direct immunofluorescence: 1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
IgG抗体最小,存在于所有体液中,能够抵抗细菌和病毒感染。它是唯一一种能够穿过胎盘并使胎儿免疫的抗体。抗山羊IgG(全分子)-FITC抗体可用于免疫山羊血清感染的Trichostrongylus colubriformis(线虫)的间接免疫荧光研究。抗原可以通过使用图像分析的定量免疫荧光在用FITC标记的兔抗山羊IgG染色的组织切片中测量。抗山羊IgG抗体与所有山羊免疫球蛋白发生特异性反应。
IgG是一种主要的免疫球蛋白。山羊IgG有两个子类:IgG1和IgG2。
免疫球蛋白G(IgG)存在于血液中,具有四条多肽链。它包含两条相同的25 kDaκ或λ轻(L)链和两条相同的50 kDaγ重(H)链。轻链和重链通过两个二硫键互相连接。它是人血清中最重要的糖蛋白抗体类型,由B细胞分泌。IgG存在四种亚型:IgG1、IgG2、IgG3和IgG4。与其他免疫球蛋白相比,IgG的血清半衰期最长。
免疫原
从山羊中纯化的IgG
应用
兔抗山羊IgG(全分子)−FITC抗体可用于:
- 在1:400稀释度的层粘连蛋白和α-甲胎蛋白(AFP)的双重标记中
- 在1:50稀释度的免疫组化中
- 免疫细胞化学中
- 在免疫化学jagged-1分析中
- 在1:200稀释度的免疫荧光中
抗山羊IgG抗体可用于大鼠周围神经中获得的神经丝抗原的抗血清定位,并且可以通过间接免疫荧光在大鼠和人的外周和中枢神经紧张的系统的组织中进行。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)刺激补体系统的经典途径。母体IgG通过胎盘传输至胎儿。这对于新生儿抵抗感染的免疫防御至关重要。IgG调节抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC),可能与过敏有关。它可以消除病毒颗粒和毒素。木瓜蛋白酶消化IgG产生片段抗原结合(Fab)。IgG的胃蛋白酶消化产生可结晶的(fc)片段和单个二聚体F(ab)2。严重急性呼吸综合征(SARS)冠状病毒(SARS-CoV)-2感染患者中的IgG水平可能作为评估2019冠状病毒病(COVID-19)严重程度和预后的可能工具。
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
储存及稳定性
如需连续使用,可在2-8℃保存长达一个月。对于更长期的存储,可对溶液进行等分并冷冻保存。不建议反复冻融。不建议储存在无霜冰箱中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Ji-Young Bae et al.
Nutrition research and practice, 1(4), 279-284 (2007-01-01)
Solar ultraviolet (UV) irradiation leads to distinct changes in the skin connective tissues by degradation of collagen, which is a major structural component in the extracellular matrix. UV irradiation induces the production of matrix metalloproteinases (MMP) capable of attacking native
Migration, matrix production and lamellar bone formation of human osteoblast-like cells in porous titanium implants
Frosch KH, et al.
Cells Tissues Organs, 170(4), 214-227 (2002)
The effect of topical amiloride eye drops on tear quantity in rabbits
Hara S, et al.
Molecular Vision, 16(6), 2279-2279 (2010)
Origin and structural evolution of the early proliferating oval cells in rat liver
Paku S, et al.
The American Journal of Pathology, 158(4), 1313-1323 (2001)
The effect of topical amiloride eye drops on tear quantity in rabbits
Hara S, et al.
Molecular Vision, 16(4), 2279-2279 (2010)