Merck
F6258
Sigma-Aldrich
抗 大鼠 IgG(全分子)–FITC 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat Anti-Rat IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
goat
偶联物
FITC conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
技术
direct immunofluorescence: 1:32
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
IgG抗体亚型是免疫系统中含量最高的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG通过胎盘传递至胎儿,对新生儿的感染免疫防御能力至关重要。 抗大鼠IgG(全分子)-FITC抗体对所有大鼠IgG亚型都具有特异性。山羊抗大鼠IgG通过亲和分离来纯化,并通过FITC标记。
IgG是存在于血浆和细胞外液中的主要抗体类型,在B细胞膜上表达。它可调节补体激活和吞噬作用等多种功能,因此在促进细胞学免疫反应中发挥着关键作用。抗大鼠 IgG(全分子)-FITC 抗体可用作间接免疫荧光中的二抗。山羊抗大鼠 IgG(全分子)-FITC 抗体可与所有大鼠免疫球蛋白发生特异性反应。
免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它主要用于帮助免疫防御。它是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。大鼠具有五种免疫球蛋白类别-IgM、IgG、IgA、IgD和IgGE。IgG具有四个亚类-IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG2c。它有助于调理,补体固定和抗体依赖细胞介导的细胞毒性。
免疫原
纯化大鼠 IgG。
纯化的大鼠 IgG
应用
抗大鼠 IgG(全分子)−FITC抗体可用于抗体处理细胞的免疫荧光测量和单层细胞的染色。
抗大鼠 IgG(全分子)-FITC 抗体可用于大鼠脾细胞的免疫荧光标记。在大鼠软骨组织切片的免疫荧光应用中,使用5-10 μg/ml的浓度。在各种研究中,用于免疫荧光的抗大鼠 IgG 的稀释范围在 1:10 至 1:250 之间。该抗体还用于流式细胞术应用。
抗大鼠 IgG(全分子)-FITC 抗体(用PBS 1:20稀释)可用作免疫标记中的二抗 ,还可用于流式细胞分析。
外形
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 1% 牛血清白蛋白和 15 mM 叠氮化钠
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Paola Cassis et al.
JCI insight, 3(15) (2018-08-10)
Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors have pleiotropic properties beyond blood glucose-lowering effects and modify important nonglycemic pathways, leading to end-organ protection. SGLT2 inhibitors display renoprotective effects in diabetic kidney disease, which creates a rationale for testing the therapeutic potential of
Yung-I Lee et al.
American journal of botany, 100(11), 2121-2131 (2013-10-19)
Protocorm-like bodies (PLBs) of orchids are important in orchid micropropagation and outwardly resemble somatic embryos in form and development. To determine whether PLBs are truly embryogenetic, we compared PLBs with somatic embryos and zygotic embryos to determine whether they had
Receptors involved in lymphocyte homing: relationship between a carbohydrate-binding receptor and the MEL-14 antigen.
Yednock T A, et al.
The Journal of cell biology, 104(3), 725-731 (1987)
Aged HCT-8 cell monolayers support Cryptosporidium parvum infection
Sifuentes L Y, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 73(23), 7548-7551 (2007)
M Niimi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 161(10), 5331-5337 (1998-11-20)
Resting B (rB) cells are known to be incompetent APCs in vitro, which alone can induce specific unresponsiveness to single minor histocompatibility (miH) Ags and, when combined with CD40 pathway blockade, can induce hyporesponsiveness to MHC molecules in vivo. Here