Merck
F5262
Sigma-Aldrich
抗小鼠IgG(Fab特异性)−FITC 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)−Fluorescein isothiocyanate
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
goat
偶联物
FITC conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
储存条件
protect from light
技术
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
indirect immunofluorescence: 1:128
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
IgG抗体亚型是免疫系统中含量最高的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG通过胎盘传递至胎儿,对新生儿的感染免疫防御能力至关重要。 抗小鼠IgG(Fab特异性)-FITC抗体对所有小鼠IgG亚型的Fab片段都具有特异性。它与小鼠IgG Fc片段或人IgG没有反应性。将山羊抗小鼠IgG与FITC偶联,然后通过凝胶过滤纯化以除去游离的FITC。 该抗体制剂采用人IgG吸附,以最大限度避免交叉反应性。
免疫球蛋白(Ig)属于免疫球蛋白超家族。四类IgG可包括IgG1、IgG2、IgG3和IgG4。IgG重链区域定位于人类14号染色体。免疫球蛋白结构包含通过二硫键被连接在一起的两条重链(H)和两条轻链(L)。重链具有一个可变N-末端区域和三到四个恒定(CH1-CH4)C-末端区域。L链包含一个可变N-末端区域和一个恒定C-末端区域。
小鼠IgG是由其重链定义的血浆B细胞衍生抗体同种型。 IgG是小鼠血清中最丰富的抗体同种型。IgG可穿过胎盘屏障,是一种补体激活剂并且可与吞噬细胞上的Fc受体结合。IgG水平可能随疾病或感染的状态而变化。
异硫氰酸荧光素(FITC)是一种荧光素衍生物(荧光染料),可用于在荧光测定和流程中标记抗体,包括二抗。FITC的激发波长为495nm,发射波长为521nm。
特异性
通过免疫电泳(IEP)测定小鼠IgG Fab片段的特异性。偶联物对小鼠IgG、Fc片段或人IgG无反应性。
免疫原
纯化的小鼠IgG Fab片段
应用
山羊抗小鼠IgG(Fab特异性)FITC抗体已被用于:
  • 胰腺或分离胰岛的免疫定位
  • 对人肿瘤细胞系的免疫细胞化学分析
  • 关节软骨二抗的免疫组化分析
抗小鼠 IgG(Fab 特异性)-FITC 抗体可用于人外周血淋巴细胞的免疫荧光分析(最低稀释度1:128)。此抗体可用于福尔马林固定、石蜡包埋的人扁桃体载玻片的免疫组织化学分析(工作抗体稀释度1:150)。在琼脂扩散试验中,正常小鼠血清在1:80 稀释度下,而复合物在1:32 稀释度下产生弧形沉淀。该抗体可在1:50至1:300的稀释度下,用于各类研究中的免疫荧光分析。
生化/生理作用
IgG1类是最丰富的,其缺乏会导致低丙球蛋白血症。IgG2缺乏会增加对细菌感染的易感性。IgG3介导效应子功能。IgG4与无症状感染有关。木瓜蛋白酶消化IgG导致产生片段抗原结合(Fab)。IgG的胃蛋白酶消化形成可结晶的片段(Fc)。IgG抗体的Fc区具有巨大的治疗潜力,可用于开发治疗性抗体。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
制备说明
经过吸附以减少人体样本的背景染色。
储存及稳定性
需要连续使用时,可在2-8℃下储存最长一个月。对于更长期的储存,溶液可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻,或储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Agili-C implant promotes the regenerative capacity of articular cartilage defects in an ex vivo model.
Chubinskaya S, et al.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy : Official Journal of the ESSKA, 41(3), 1-12 (2018)
Mechanism of action of cytotoxic compounds from the seeds of Euphorbia lathyris.
Teng YN, et al.
Phytomedicine, 41(3), 62-66 (2018)
Sitagliptin and Roux-en-Y gastric bypass modulate insulin secretion via regulation of intra-islet PYY.
Guida C, et al.
Diabetes, obesity & metabolism, 20(3), 571-581 (2018)
Khaled Khoufache et al.
Medical mycology, 48(8), 1049-1055 (2010-07-09)
Since the airway epithelium is the first tissue encountered by airborne fungal spores, specific models are needed to study this interaction. We developed such a model using primary porcine tracheal epithelial cells (PTEC) as a possible alternative to the use
M Kim et al.
Insect molecular biology, 18(3), 295-302 (2009-06-16)
The cDNA encoding beta-tubulin in the mosquito Culex pipiens has high similarity with the beta-tubulins reported in other insects. In this study, we examine expression of this gene and microtubule abundance in relation to diapause and low temperature. While non-diapausing