偶联物
FITC conjugate
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
储存条件
protect from light
技术
direct immunofluorescence: 1:32
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,由恒定(C)区域中的伽马(γ)重链组成。IgG是广泛表达的血清抗体。IgG的单体结构含两条相同的重链和两条相同的轻链,分子量分别为50kDa和25kDa,该抗体的一级结构还包含二硫键,参与连接两条重链、连接重链和轻链并在链内保留。IgG 可进一步分为四种亚型,即IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4,而这四种亚型所含的不同重链分别称为 γ1、 γ2、 γ3 和 γ4。IgG 由 CD5+B细胞产生释放,CD5+B细胞是新生儿细胞库中最主要的淋巴细胞。
应用
兔抗猪 IgG(全分子)-FITC抗体用于直接免疫荧光标记。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。母体IgG是唯一能通过胎盘转运至胎儿的抗体。母体IgG被动免疫胎儿。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Production of transgenic pigs over-expressing the antiviral gene Mx1
Yan Q, et al.
Cell regeneration (London, England), 3(1), 11-11 (2014)
Structure and function of natural antibodies
Casali P and Schettino EW
Current Topics in Microbiological Immunology, 37(1), 167-179 (1996)
Quanmei Yan et al.
Cell regeneration (London, England), 3(1), 11-11 (2014-11-20)
The myxovirus resistance gene (Mx1) has a broad spectrum of antiviral activities. It is therefore an interesting candidate gene to improve disease resistance in farm animals. In this study, we report the use of somatic cell nuclear transfer (SCNT) to
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus.
Simister NE and Story CM
Journal of Reproductive Immunology, 37(1), 1-23 (1997)
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)