Merck
F4303
Sigma-Aldrich
Fiduxosin hydrochloride
>98% (HPLC), solid
别名:
(3-[4-((3aR,9bR)-cis-9-methoxy-1,2,3,3a,4,9b-hexahydro-[1]-benzopyrano[3,4-c]Pyrrol-2-yl)butyl]-8-phenyl-pyrazino-[2′,3′:4,5]thieno [3,2-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione) hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H29N5O4S · HCl
分子量:
592.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
>98% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white
溶解度
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES 字串
Cl[H].[H][C@@]12COc3cccc(OC)c3[C@]1([H])CN(CCCCN4C(=O)Nc5c(sc6ncc(nc56)-c7ccccc7)C4=O)C2
InChI
1S/C30H29N5O4S.ClH/c1-38-22-10-7-11-23-24(22)20-16-34(15-19(20)17-39-23)12-5-6-13-35-29(36)27-25(33-30(35)37)26-28(40-27)31-14-21(32-26)18-8-3-2-4-9-18;/h2-4,7-11,14,19-20H,5-6,12-13,15-17H2,1H3,(H,33,37);1H/t19-,20-;/m1./s1
InChI 密鑰
OFPMGRPQOZABPO-GZJHNZOKSA-N
基因資訊
生化/生理作用
α1-Adrenoceptor antagonist.
特點和優勢
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3