Merck
F3889
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-phenylalanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H11NO3
CAS号:
分子量:
193.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
solid
应用
detection
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC=O
InChI
1S/C10H11NO3/c12-7-11-9(10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChI key
NSTPXGARCQOSAU-VIFPVBQESA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)