主要文件
F2385
Sigma-Aldrich
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys acetate salt
≥90% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H43N5O6S
分子量:
565.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥90% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Further studies on the structural requirements for synthetic peptide chemoattractants.
R J Freer et al.
Biochemistry, 19(11), 2404-2410 (1980-05-27)