Merck
F1028
Sigma-Aldrich
Farnesyl pyrophosphate-[1-3H(N)] triammonium salt
aqueous ethanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H37N3O7P2
分子量:
433.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
表单
aqueous ethanol solution
标记范围
15-30 Ci/mmol
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N.[H]C(OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Packaged under Nitrogen
外形
Ethanol: water (1:1) containing 0.25 M ammonium bicarbonate
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)