产品名称
纤连蛋白溶液人成纤维细胞, cell culture derived, ~0.5 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
生物来源
human fibroblasts
质量水平
无菌性
sterile-filtered
产品线
BioReagent
表单
solution
分子量
31 kDa
包装
pkg of 100 μL
浓度
~0.5 mg/mL
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
HBSAG, none detected
HCV, none detected
HIV-1/HIV-2, none detected
NCBI登记号
UniProt登记号
结合特异性
Peptide Source: Collagen
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... FN1(2335)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
- 它被用于纯化人类细胞外基质 (ECM)
- 使用细胞外基质成分涂覆组织培养板
- 用于细胞培养过程(对于无异源性成分、无滋养层培养,细胞与其他成分一起传代到人纤连蛋白上)
人血浆纤连蛋白可用于上皮细胞、间充质细胞、神经元细胞、成纤维细胞、神经嵴细胞和内皮细胞。推荐以 1-5 μg/cm2 或 0.5-50 μg/mL 用作细胞培养基质。最佳浓度取决于细胞类型以及应用和研究目标。
生化/生理作用
组分
注意
制备说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
细胞外基质蛋白质,如层粘连蛋白、胶原蛋白和纤连蛋白,可用作细胞培养中的细胞附着基底。
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
实验方案
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.