主要文件
EPP0628-6502
Stacking Kit
allows up to 2 each New Brunswick S41i shakers to be stacked one on top of the other
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41102404
NACRES:
NB.73
制造商/商品名称
Eppendorf® P0628-6502 (Global)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)