主要文件
EPM1289-0700
Eppendorf® Microplate Rack
stack three deepwell or nine standard plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
特点
Holds 3 x deepwell plates
Holds 9 x plates
制造商/商品名称
Eppendorf® M1289-0700 (Global)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Microplate racks for Eppendorf incubated shakers.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)