Merck
EPI023
Sigma-Aldrich
腺苷脱氨酶活性检测试剂盒(比色)
sufficient for 100 colorimetric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.25
用途
sufficient for 100 colorimetric tests
检测方法
colorimetric
储存温度
−20°C
一般描述
腺苷脱氨酶(ADA)(E.C.3.5.4.4.) 是一种催化腺苷和 2'-脱氧腺苷转化为肌苷和 2'-脱氧肌苷的酶。腺苷脱氨酶广泛分布于各种组织和细胞中。该酶有两种亚型:ADA1 和 ADA2。 ADA1在体内大多数细胞中广泛表达,特别是在淋巴细胞和巨噬细胞中。它存在于细胞质、细胞核中,并与细胞膜上的二肽基肽酶 4 相关。 ADA2 最初在脾脏中发现,但主要存在于血浆和血清中。研究发现,在某些传染病如肺结核和各种肝病如急性肝炎、酒精性肝纤维化、慢性活动性肝炎中血清 ADA 水平升高。腺苷脱氨酶也是 T 淋巴细胞增殖的标志物。
适用性
适用于检测纯化的重组蛋白、核提取物以及细胞和组织裂解物中的腺苷脱氨酶 (ADA) 活性。
原理
腺苷分解形成的肌苷通过 ADA Convertor 和 ADA Developer 转化为尿酸。尿酸在293 nm波长下测定。该试剂盒测量腺苷脱氨酶的总活性,定量限为 1 mU 重组腺苷脱氨酶。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)