主要文件
EPAG7-250
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, half-size
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103706
NACRES:
NB.73
物料
stainless steel
特点
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
half-size
制造商/商品名称
Eppendorf® AG7-250 (NA)
长度 × 宽度
76 cm × 46 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)