主要文件
EPAG2-10
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103816
NACRES:
NB.73
物料
aluminum
特点
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
制造商/商品名称
Eppendorf® AG2-10 (Global)
长度 × 宽度
76 cm × 46 cm
容量
(60 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)