主要文件
EP6001061310
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, side access
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
材料
stainless steel
特點
(4 x 4) configuration
Holds 16 x 76 mm/3 in boxes
max. box number per rack: 6 (3 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
製造商/商標名
Eppendorf® 6001061310 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 244 mm (9.6 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 36 boxes
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)