主要文件
EP6001050110
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x DWP (53 mm), (13 x 1) configuration, stainless steel, side access
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122806
NACRES:
NB.12
物料
stainless steel
特点
(13 x 1) configuration
Holds 13 x DWP (53 mm)
max. DWP number per rack: 13 (13 x 1)
side access
制造商/商品名称
Eppendorf® 6001050110 (Global)
技术
cryopreservation: suitable
直径 × 宽度 × 高度
133 mm (5.2 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
容量
(max box size (mm): 86 x 128)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 780 DWP)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 60 racks)
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)