主要文件
EP5920716000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with high-capacity buckets, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
capacity 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5920716000 (Global)
参数
3,138 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
120 mm
直径
17 mm
相容性
for use with High-capacity bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)