特点
capacity 12 x 50 mL conical tubes
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5920715003 (Global)
参数
3,153 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
120 mm
直径
31 mm
相容性
for use with High-capacity bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG