主要文件
EP5920706004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
capacity 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 5920706004 (Global)
参数
3,076 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
109 mm
直径
13 mm
相容性
for use with plate/tube bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)