Merck
EP5895201008
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
to hold, 4 x universal buckets
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 4 x universal buckets
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5895201008
參數
4,500 max. RCF (4,347 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5910R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG